Documentos Principais
539449
Sigma-Aldrich
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 661,00
5 G
R$ 2.783,00
R$ 661,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 661,00
5 G
R$ 2.783,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
236.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 661,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
pf
64-68 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-10(8-14)5-7-11/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
chave InChI
NUANLVJLUYWSER-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene is a protected amine.
Aplicação
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene may be used for the synthesis of:
  • oligomeric thioureas[1]
  • bipyrrole-based[2]catenane[2]
  • model receptors for dicarboxylates and monosaccharides[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Smith J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 8811-8811 (1996)
Andrievsky A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 9712-9712 (1998)
Benito JM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 66, 1366-1366 (2001)