444014
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
97%
Sinônimo(s):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxy-2-methylpropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 1,1,1-Trifluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, 1,1-Bis(trifluoromethyl)ethanol, 2-Methylhexafluoro-2-propanol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-tert-butyl alcohol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
p.e.
60-62 °C (lit.)
densidade
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F6O/c1-2(11,3(5,6)7)4(8,9)10/h11H,1H3
chave InChI
FQDXJYBXPOMIBX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Ethyl zinc fluoroalkoxide complexes by using diethyl zinc[1].
- Vanadium-alkylidene complexes in the presence of hexane[2].
- 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propylperchlorate using NaH and dichlorine heptoxide in carbon tetrachloride[3].
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?