Documentos Principais
536334
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoic hydrazide
96%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 449,00
R$ 449,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 449,00
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CONHNH2
Número CAS:
Peso molecular:
154.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 449,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
162-166 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
chave InChI
UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)