Documentos Principais
259624
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzoic hydrazide
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 728,00
R$ 728,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 728,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CONHNH2
Número CAS:
Peso molecular:
215.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 728,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
165-167 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
chave InChI
UYIMBYKIIMYFPS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Bromobenzoic hydrazide has been used in the preparation of:
  • {2-[1-oxo-3-(4-bromophenyl)-2-propenyl]hydrazide}-4-bromobenzoic acid[1]
  • {2,2′-[1,4-phenylenebis(1-oxo-2-propene-3,1-diyl)]dihydrazide}-p-bromobenzoic acid[1]
  • substituted pyrido[1,2-a]pyrimidine-2,4(3H)-diones (PPMDO)[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, photophysics, and electroluminescence of conjugated poly (p-phenylenevinylene) derivatives with 1, 3, 4-oxadiazoles in the backbone.
Mikroyannidis JA, et al.
Macromolecules, 36(25), 9295-9302 (2003)
Synthesis, characterization, and urease inhibition of 5-substituted-8-methyl-2H-pyrido [1, 2-a] pyrimidine-2, 4 (3H)-diones.
Rauf A, et al.
Medicinal Chemistry Research, 21(1), 60-74 (2012)