Documentos Principais
536288
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzoic hydrazide
97%
Sinônimo(s):
2 Flurobenzhydrazide
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CONHNH2
Número CAS:
Peso molecular:
154.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
70-74 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
chave InChI
YJCCKQQVXNNAAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shao-Song Qian et al.
Acta chimica Slovenica, 62(4), 828-833 (2015-12-19)
Reaction of [VO(acac)(2)] (where acac = acetylacetonate), benzohydroxamic acid (Hbha), and two similar aroylhydrazone ligands in methanol produced two benzohydroxamate-coordinated mononuclear vanadium(V) oxo complexes with general formula [VOL(bha)], where L = L(1) = N'-(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)-2-fluorobenzohydrazide (H(2)L(1)), and L = L(2) =