Key Documents
536253
Sigma-Aldrich
2,3-Cyclohexylidene-D-ribonic acid γ-lactone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16O5
Número CAS:
Peso molecular:
228.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −55°, c = 1 in chloroform
pf
130-133 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
InChI
1S/C11H16O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-9,12H,1-6H2/t7-,8-,9-/m1/s1
chave InChI
PPHFUIUOGMRDON-IWSPIJDZSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)