Documentos Principais
536024
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluoroaniline
97%
Sinônimo(s):
5-Chloro-2-fluorophenylamine
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
145.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.561 (lit.)
p.e.
102-105 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
chave InChI
JCYROOANFKVAIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)