Ensaio
≥97%
forma
solid
pb
57 °C/22 mmHg (lit.)
pf
33-37 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4F3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
chave InChI
BJSVKBGQDHUBHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 3-nitro-2,4,6 -trifluoroacetanilide
- series of N′-phenyl-N-(1- phenyl cyclopentyl)-methyl ureas
- 4-substituted 2,6-difluoro N-aryl pyridinones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3