A6691
Amidase from Pseudomonas aeruginosa
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, hydroxamate transferase ≥200 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
Acrylamide Amidohydrolase, Acylase
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
hydroxamate transferase activity
≥200 units/mg protein (biuret)
concentração
14 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Pseudomonas aeruginosa PAO1 ... PA4163(880181)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?