522317
2-Mercapto-4-methyl-5-thiazoleacetic acid
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
207 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(S)sc1CC(O)=O
InChI
1S/C6H7NO2S2/c1-3-4(2-5(8)9)11-6(10)7-3/h2H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)
chave InChI
KYBOCQHDFLVQIB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3