Key Documents
533122
Sigma-Aldrich
N-Z-L-Serine benzyl ester
97%
Sinônimo(s):
N-Cbz-L-serine benzyl ester
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
329.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +5°, c = 1 in chloroform
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
83-86 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO5/c20-11-16(17(21)23-12-14-7-3-1-4-8-14)19-18(22)24-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,20H,11-13H2,(H,19,22)/t16-/m0/s1
chave InChI
MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)