Documentos Principais
S5633
Sigma-Aldrich
L-Serine benzyl ester hydrochloride
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
L-Serine phenylmethyl ester hydrochloride (1:1)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
231.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
L-Serine benzyl ester hydrochloride,
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO3.ClH/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
MGZWCDQAKCHOBX-FVGYRXGTSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)