Documentos Principais
487767
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-2,2,2-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.482,00
5 G
R$ 16.342,00
10 G
R$ 29.529,00
R$ 3.482,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.482,00
5 G
R$ 16.342,00
10 G
R$ 29.529,00
About This Item
Fórmula linear:
CD3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
47.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 3.482,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
índice de refração
n20/D 1.332 (lit.)
p.e.
21 °C (lit.)
pf
−125 °C (lit.)
densidade
0.838 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3
chave InChI
IKHGUXGNUITLKF-FIBGUPNXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-29.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-34 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Amy M Green et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(47), 12372-12377 (2017-11-08)
Ozonolysis of alkenes, an important nonphotolytic source of hydroxyl (OH) radicals in the atmosphere, proceeds through unimolecular decay of Criegee intermediates. Here, we report a large kinetic isotope effect associated with the rate-limiting hydrogen-transfer step that releases OH radicals for