Documentos Principais
324582
Sigma-Aldrich
Iodoethane-d5
99.5 atom % D, contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Ethyl-d5 iodide
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.002,00
5 G
R$ 3.293,00
R$ 1.002,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.002,00
5 G
R$ 3.293,00
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2I
Número CAS:
Peso molecular:
161.00
Beilstein:
1840101
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 1.002,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99.5 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.5091 (lit.)
p.e.
69-73 °C (lit.)
pf
-108 °C (lit.)
densidade
2.013 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
chave InChI
HVTICUPFWKNHNG-ZBJDZAJPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ethanol-d6 anhydrous, ≥99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
186414
Ethanol-d6
Journal of Chromatography A, 688, 243-243 (1994)