Documentos Principais
527076
Sigma-Aldrich
(4-tert-Butylphenyl)diphenylsulfonium triflate
Sinônimo(s):
(4-tert-Butylphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H23F3O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
468.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pf
114-117 °C (lit.)
λmax
238 nm
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23S.CHF3O3S/c1-22(2,3)18-14-16-21(17-15-18)23(19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-17H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
RLAWXWSZTKMPQQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)