Documentos
531111
Sigma-Aldrich
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide perfluoro-1-butanesulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8F9NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
461.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
electronic grade
descrição
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Ensaio
≥99% trace metals basis
pf
55-59 °C (lit.)
solubilidade
γ-butyrolactone: 50%
PGMEA: >50%
ethyl lactate: 50%
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O
InChI
1S/C13H8F9NO5S/c14-10(15,12(18,19)20)11(16,17)13(21,22)29(26,27)28-23-8(24)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(23)25/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6?,7?
chave InChI
PNXSDOXXIOPXPY-DPTVFECHSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Cationic photoinitiator. Nonionic photoacid generator.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3