Documentos Principais
530999
Sigma-Aldrich
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium triflate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, DtBPIT
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.082,00
R$ 2.082,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.082,00
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3CC6H4]2ICF3SO3
Número CAS:
Peso molecular:
542.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.082,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
electronic grade
Nível de qualidade
descrição
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Ensaio
≥99% trace metals basis
pf
162-166 °C (lit.)
solubilidade
ethyl lactate: ~25%
γ-butyrolactone: ~50%
PGMEA: ~50%
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.CHF3O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;2-1(3,4)8(5,6)7/h7-14H,1-6H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
VGZKCAUAQHHGDK-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)