Ensaio
90%
Impurezas
7% 5-bromo-1,2,4-trimethylbenzene
pf
41-46 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(C)c(C)cc1C
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-9(3)10(6-11)5-8(7)2/h4-6H,1-3H3
chave InChI
LROJZZICACKNJL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)