Documentos Principais
SMB00123
Sigma-Aldrich
Samidin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.726,00
R$ 1.726,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.726,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H22O7
Número CAS:
Peso molecular:
386.40
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 1.726,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\C(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)c2c(OC1(C)C)ccc3C=CC(=O)Oc23
InChI
1S/C21H22O7/c1-11(2)10-16(24)27-20-19(25-12(3)22)17-14(28-21(20,4)5)8-6-13-7-9-15(23)26-18(13)17/h6-10,19-20H,1-5H3/t19-,20-/m1/s1
chave InChI
FNVCLGWRMXTDSM-WOJBJXKFSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)