934011
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
≥99%, anhydrous, battery grade
Sinônimo(s):
BTC, BTFC, Bistrifluoroethyl carbonate, Carbonic Acid Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Carbonic Acid;2,2,2-trifluoroethanol, DFDEC, TFEC
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
descrição
Application: Battery manufacturing
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤100 ppm H2O
≤250 ppm HF
p.e.
118 °C
densidade
1.51 g/mL
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)COC(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F6O3/c6-4(7,8)1-13-3(12)14-2-5(9,10)11/h1-2H2
chave InChI
WLLOZRDOFANZMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
29 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.