Ensaio
99%
pf
223-225 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-3-4-1-6(10)7(11)2-5(4)9/h1-3,9-11H
chave InChI
WNCNWLVQSHZVKV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?