Documentos
525715
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(Cl)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
172.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
47-51 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
chave InChI
AXXPZAITCCIOIA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol is also referred to as (4-chloro-2-methoxyphenyl)methanol (IUPAC name).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup