Documentos Principais
122394
Sigma-Aldrich
Thiochroman-4-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8OS
Número CAS:
Peso molecular:
164.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.6395 (lit.)
p.e.
154 °C/12 mmHg (lit.)
pf
28-30 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
thioether
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCSc2ccccc12
InChI
1S/C9H8OS/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4H,5-6H2
chave InChI
CVQSWZMJOGOPAV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Thiochroman-4-one was used as the starting reactant for synthesis of series of pyrazoles and isoxazoles[1].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
K Ramalingam et al.
Journal of medicinal chemistry, 20(6), 847-850 (1977-06-01)
A small series of pyrazoles and isoxazoles derived from thiochroman-4-one has been synthesized and characterized. The compounds were examined for their in vitro inhibitory activity against Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens. Among the tested compounds the pyrazole derivative from thiochroman-4-one