Documentos Principais
497517
Sigma-Aldrich
Benzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Benzylbromozinc, Benzylzinc(II) bromide, Bromo(phenylmethyl)zinc
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 1.311,00
R$ 1.311,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 1.311,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
236.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.311,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.978 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Zn]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Zn/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
OQPRTUBCROVGHA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Benzylzinc bromide solution can be used as a nucleophile for the Mannich-type synthesis of 1,2-diarylethylpiperazines.[1] It can also undergo C−C cross coupling reactions with aryl halides.[2]
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Straightforward three-component synthesis of diarylmethylpiperazines and 1, 2-diarylethylpiperazines.
Sengmany S, et al.
Tetrahedron, 63(18), 3672-3681 (2007)
Nickel Complexes Modified by O, N, O?-Ligands as Synthons for the Straightforward Synthesis of Highly Efficient Precatalysts for C-C Bond Formation.
Someya CI, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 1(4), 322-326 (2012)