Documentos Principais
522562
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 3-Hydroxyphenylboronic acid, Pinacol cyclic ester
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.083,00
R$ 2.083,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.083,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17BO3
Número CAS:
Peso molecular:
220.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.083,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
pf
94-98 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-6-5-7-10(14)8-9/h5-8,14H,1-4H3
chave InChI
MUKIFYQKIZOYKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)