Documentos Principais
710296
Sigma-Aldrich
4-[(4-Morpholino)methyl]phenylzinc iodide solution
0.25 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14INOZn
Peso molecular:
368.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solution
concentração
0.25 M in THF
densidade
0.952 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
I[Zn]c1ccc(CN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C11H14NO.HI.Zn/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12;;/h2-5H,6-10H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
GOBILRZIPCIKSR-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-16.99 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)