Documentos Principais
489158
Sigma-Aldrich
Triethyl(silane-d)
97 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated triethylsilane
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.922,00
R$ 1.922,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.922,00
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3SiD
Número CAS:
Peso molecular:
117.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 1.922,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.4117 (lit.)
p.e.
107 °C (lit.)
densidade
0.737 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H][Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7D
chave InChI
AQRLNPVMDITEJU-WHRKIXHSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)