Documentos Principais
518840
Sigma-Aldrich
trans-N,N,N′,N′-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH2CH=CHCH2N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
p.e.
172-173 °C/723 mmHg (lit.)
densidade
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C\C=C\CN(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-6H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
chave InChI
KUEDAAUECWBMLW-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
130.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54.44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)