D39207
trans-1,4-Dibromo-2-butene
99%
Sinônimo(s):
(2E)-1,4-Dibromo-2-butene, (2E)-1,4-Dibromobut-2-ene, 1,4-Dibromo-2-(E)-butene
Ensaio
99%
Formulário
crystals
p.e.
205 °C (lit.)
pf
48-51 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC\C=C\CBr
InChI
1S/C4H6Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
chave InChI
RMXLHIUHKIVPAB-OWOJBTEDSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?