518794
4-Hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-Hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, pinacol cyclic ester
Ensaio
97%
pf
100-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(cc(C)c1O)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H21BO3/c1-9-7-11(8-10(2)12(9)16)15-17-13(3,4)14(5,6)18-15/h7-8,16H,1-6H3
chave InChI
TYCKOBOJYNRIBO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3