Documentos Principais
517860
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-boronic acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
(Pentadeuterophenyl)boronic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.726,00
R$ 1.726,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.726,00
About This Item
Fórmula linear:
C6D5B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
126.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 1.726,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
pf
217-220 °C (lit.)
aplicação(ões)
electronics
pharmaceutical
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(B(O)O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
HXITXNWTGFUOAU-RALIUCGRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)