Documentos Principais
209007
Sigma-Aldrich
Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Disodium hexachloro iridium(2-) hexahydrate, Iridium(IV) sodium chloride hexahydrate, sodium iridium(IV) chloride hexahydrate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.959,00
R$ 1.959,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.959,00
About This Item
Fórmula linear:
Na2IrCl6 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
559.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.959,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
solid
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2Na.6H2O/h6*1H;;;;6*1H2/q;;;;;;+4;2*+1;;;;;;/p-6
chave InChI
QZVJPVJIAOOTJU-UHFFFAOYSA-H
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jingran Dong et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(26), 8377-8386 (2017-06-18)
A complex reaction mechanism of oxidation of the anti-tubercular prodrug isoniazid (isonicotinic hydrazide, INH) by [IrCl
Xiaolai Zhang
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-17)
Benz(o)hydrazide (BH) is the basic aryl hydrazide; aryl hydrazides have been pursued in the course of drug discovery. Oxidations of BH and phenylacetic hydrazide (PAH) by hexachloroiridate(IV) ([IrCl6]2-) were investigated by use of stopped-flow spectral, rapid spectral scan, RP-HPLC and