Documentos Principais
288160
Sigma-Aldrich
Sodium hexachloroiridate(III) hydrate
Sinônimo(s):
Trisodium hexachloroiridium(3-)hydrate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.840,00
R$ 1.840,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.840,00
About This Item
Fórmula linear:
Na3IrCl6 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
473.90 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.840,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
concentração
35-40% Ir (gravimetric)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3Na.H2O/h6*1H;;;;;1H2/q;;;;;;+3;3*+1;/p-6
chave InChI
DXIIVDVTQZORNM-UHFFFAOYSA-H
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)