Documentos Principais
516902
Sigma-Aldrich
4′,4′′′′-(1,4-Phenylene)bis(2,2′:6′,2′′-terpyridine)
96%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.168,00
R$ 1.168,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.168,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H24N6
Número CAS:
Peso molecular:
540.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.168,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
340 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(nc1)-c2cc(cc(n2)-c3ccccn3)-c4ccc(cc4)-c5cc(nc(c5)-c6ccccn6)-c7ccccn7
InChI
1S/C36H24N6/c1-5-17-37-29(9-1)33-21-27(22-34(41-33)30-10-2-6-18-38-30)25-13-15-26(16-14-25)28-23-35(31-11-3-7-19-39-31)42-36(24-28)32-12-4-8-20-40-32/h1-24H
chave InChI
NXMHYAQTBVTLRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)