Documentos Principais
496375
Sigma-Aldrich
4′-(4-Methylphenyl)-2,2′:6′,2′′-terpyridine
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.787,00
R$ 2.787,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.787,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H17N3
Número CAS:
Peso molecular:
323.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.787,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
167-170 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cc(nc(c2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C22H17N3/c1-16-8-10-17(11-9-16)18-14-21(19-6-2-4-12-23-19)25-22(15-18)20-7-3-5-13-24-20/h2-15H,1H3
chave InChI
IDJYBUVHZHLIIT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4′-(4-Methylphenyl)-2,2′:6′,2′′-terpyridine is a tridentate oligopyridine ligand.[1] Its crystalline structure has been investigated.[2]
Aplicação
4′-(4-Methylphenyl)-2,2′:6′,2′′-terpyridine may be used as a ligand in the synthesis of:
  • terpyridine Ru(II) complexes[3]
  • terpyridine based Cd(II) and Hg(II) complexes[1]
  • heterobimetallic Ru(II)-Os(II) complexes[4]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, crystal structure and thermal properties of Cd(II) and Hg(II) terpyridine based compounds.
Saghatforoush L, et al.
Main Group Chemistry, 13(1), 29-39 (2014)
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine.
Liu HG, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(12), o4876-o4876 (2007)
K Yamamoto et al.
Life sciences, 59(25-26), 2139-2146 (1996-01-01)
We have identified 4'-(4-methylphenyl)-2,2':6',2-terpyridine: trihydrochloride (SS701), which belongs to a family of a small unique neuroprotective agents. SS701 accelerated the production of nerve growth factor (NGF) in cultured astroglial cells, dose- and time-dependently. In in vivo studies, SS701, when administered
Photoinduced intramolecular energy transfer and anion sensing studies of isomeric RuII OsII complexes derived from an asymmetric phenanthroline-terpyridine bridge.
Maity D, et al.
Dalton Transactions, 43(4), 1829-1845 (2014)
Synthesis, characterization and electrochemistry of 4'-functionalized 2,2':6',2?-terpyridine ruthenium(II) complexes and their biological activity.
Anthonysamy A, et al.
Dalton Transactions, 16, 2136-2143 (2008)