405868
4′-Chloro-2,2′:6′,2′′-terpyridine
99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 51
new score: 35
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
148-150 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(nc(c1)-c2ccccn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H10ClN3/c16-11-9-14(12-5-1-3-7-17-12)19-15(10-11)13-6-2-4-8-18-13/h1-10H
chave InChI
AHEMFMCEBIJRMU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- mono- and bis-terpyridines
- bis-hydroxy-functionalized terpyridine cadmium(II) complex and a fullerene derivative
- 4-functionalized 2,2´:6´,2´´-terpyridines, building blocks for novel supramolecular structures, such as double helicates, dendrimers, micelles and metallo-supramolecular polymers
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves