Documentos Principais
514780
Sigma-Aldrich
2-Oxocyclopentaneacetic acid
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.090,00
R$ 1.090,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.090,00
About This Item
Fórmula linear:
(O=)C5H7CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
142.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.090,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
47-51 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-2-5(6)4-7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
chave InChI
OLLLIBGOZUPLOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Solvent-free microwave-assisted Meyers' lactamization.
Jida M, et al.
Green Chemistry, 12(6), 961-964 (2010)
Racemic and diastereoselective construction of indole alkaloids under solvent-and catalyst-free microwave-assisted Pictet-Spengler condensation.
Jida M, et al.
Green Chemistry, 14(4), 909-911 (2012)