Documentos Principais
512028
Sigma-Aldrich
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane
95%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)4I
Número CAS:
Peso molecular:
314.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.48 (lit.)
p.e.
75 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCI
InChI
1S/C10H23IOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9H2,1-5H3
chave InChI
INGJYKISFRSCQV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane is an iodoorganosilane that can be synthesized from tert-butyl(chloro)dimethylsilane.
Aplicação
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane may be used as a reagent in the multi-step synthesis of spermine synthon and decanucleotide-spermine conjugates.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fleming I.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4, 266-266 (2014)
Online synthesis of diblock cationic oligonucleotides for enhanced hybridization to their complementary sequence.
Bénédicte Pons et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 7(8), 1173-1176 (2006-07-29)