Key Documents
511889
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CF3)NCO
Número CAS:
Peso molecular:
221.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
pb
199 °C (lit.)
densidade
1.441 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(N=C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H3ClF3NO/c9-6-3-5(8(10,11)12)1-2-7(6)13-4-14/h1-3H
chave InChI
NEURYOYRKPFLKH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)