Documentos Principais
511781
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 632,00
R$ 632,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 632,00
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3NCS
Número CAS:
Peso molecular:
171.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 632,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.604 (lit.)
p.e.
217 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
isothiocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(F)c1N=C=S
InChI
1S/C7H3F2NS/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
chave InChI
DBSXNGIBAKYMSS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate (1,3-Difluoro-2-isothiocyanatobenzene), an aryl isocyanate, can be prepared from difluoroaniline.[1] 1H-[1,2,4]triazole-3,5-diamine undergoes acylation with 2,6-difluorophenyl isothiocyanate to form the corresponding 1-acyl-1H-[1,2,4]triazole-3,5-diamine.[2]
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J W Tilley et al.
Journal of medicinal chemistry, 23(12), 1387-1392 (1980-12-01)
Structure-activity studies were carried out on a series of antihypertensive 1-(2-aminoethyl)-3-(substituted phenyl)thioureas. From this class of compounds, the 2,6-dichlorophenyl analogue 2 was found to have potent oral antihypertensive activity in two hypertensive rat models and the renal hypertensive dog. In
1-Acyl-1H-[1,2,4] triazole-3,5-diamine Analogues as Novel and Potent Anticancer Cyclin-Dependent Kinase Inhibitors: Synthesis and Evaluation of Biological Activities.
Lin R, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(13), 4208-4211 (2005)