Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
52 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(N=C=O)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5NO/c8-2-3(9)5(11)7(13-1-14)6(12)4(2)10
chave InChI
QXLDBWRLZDBVGF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- pentafluorophenyl end-capped poly(ethylene glycol) (PF-PEG-PF)[4]
- 9-O-(pentafluorophenylcarbamoyl)quinine[5]
- 9-O-(tert-butyldimethylsilyl)-10-(pentafluorophenylcarbamoyloxy)-6′-methoxy-11-norcinchonan-9-ol[5]
- substituted 2,6-ethynylpyridine bisphenylurea scaffolds[6]
- novel O-xylyl bridged hexaurea receptor for atmospheric CO2 uptake[7]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?