Documentos Principais
510807
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) dihydride
97%
Sinônimo(s):
Bis(η5 -cyclopentadienyl)tungsten dihydride, Bis(cyclopentadienyl)dihydrotungsten, Dicyclopentadienyltungsten dihydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12W
Número CAS:
Peso molecular:
316.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: tungsten
reagent type: catalyst
pf
115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][W][H].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.W.2H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;;;
chave InChI
FCGFDFIKNFHEHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)