Documentos Principais
403393
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
97%
Sinônimo(s):
Ni(TMHD)2
About This Item
Fórmula linear:
Ni(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
Número CAS:
Peso molecular:
425.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: nickel
pf
219-223 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Ni]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ni/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
chave InChI
PIIJAZNTPALBJL-ORWWTJHYSA-L
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)