Documentos Principais
510262
Sigma-Aldrich
Methallyltrimethylsilane
97%
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 2.108,00
R$ 2.108,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 2.108,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CH2Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
128.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.108,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
p.e.
109-111 °C (lit.)
densidade
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16Si/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
chave InChI
OWVJMAKUWHECNI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
21.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-6.11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)