481629
Copper(I) selenide
99.95% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cuprous selenide, Dicopper monoselenide, Dicopper selenide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
densidade
6.84 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Cu][Se][Cu]
InChI
1S/2Cu.Se
chave InChI
KTLOQXXVQYUCJU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?