510033
Raney®-Nickel
W.R. Grace and Co. Raney® 2400, slurry, in H2O, active catalyst
Sinônimo(s):
Raney Ni, Nickel sponge
About This Item
Produtos recomendados
forma
slurry
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
fabricante/nome comercial
W.R. Grace and Co. Raney® 2400
concentração
in H2O
cadeia de caracteres SMILES
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
chave InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.