Documentos Principais
497770
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Bromo(4-chlorobutyl)zinc
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)4ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
236.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.98 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C4H8Cl.BrH.Zn/c1-2-3-4-5;;/h1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
YDPVAYXEHNRIKW-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)