Key Documents
496634
Sigma-Aldrich
Sodium antimonate
99.9%
About This Item
Fórmula linear:
NaSbO3
Número CAS:
Peso molecular:
192.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio
99.9%
pf
>375 °C (lit.)
densidade
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][Sb](=O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)