494070
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine
90%
Sinônimo(s):
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H9Br2N3
Número CAS:
Peso molecular:
391.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
90%
pf
257-263 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc(n1)-c2cccc(n2)-c3cccc(Br)n3
InChI
1S/C15H9Br2N3/c16-14-8-2-6-12(19-14)10-4-1-5-11(18-10)13-7-3-9-15(17)20-13/h1-9H
chave InChI
PYMBATDYUCQLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine is a substituted terpyridine that can be synthesized from 2,6-dibromopyridine.
Aplicação
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine may be used in the synthesis of a novel disubstituted terpyridine ligand.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
A Novel One-Pot Synthesis of 6,6''-Dibromo-2,2':6'2''-terpyridine.
Uchida Y, et al.
ChemInform, 26(50) (1995)
Lingjing Chen et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(26), 9596-9602 (2019-02-20)
A new pentadentate quinoline-pyridine ligand and its iron (1), cobalt (2) and nickel (3) complexes have been synthesized and characterized. The iron complex exhibits excellent photocatalytic activity towards CO2-to-CO conversion with a TON(CO) of 544 and a selectivity of 99.3%
Kogularamanan Suntharalingam et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(47), 15133-15141 (2012-10-13)
A new disubstituted terpyridine ligand and the corresponding tri-copper(II) complex have been prepared and characterised. The binding affinity and binding mode of this tri-copper complex (as well as the previously reported mono- and di-copper analogues) towards duplex DNA were determined