Documentos
259594
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate
98%
About This Item
Fórmula linear:
(HO)3C6H2CHO·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
172.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
218 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4.H2O/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4;/h1-3,9-11H;1H2
chave InChI
OSEOMYNJYKADOS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3